Learn More
4-Brom-1H-indazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421789 25 g 25 Gramm
15401789 1 g 1 Gramm
15411789 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64527.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186407-74-9
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD05664001
InChI-Schlüssel KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
PubChem CID 22352548
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-indazole
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 9757929
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest