Learn More
4-Brom-1H-Pyrazol-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10663223 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10273612 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10317354 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663223 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF05036DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 288246-16-2
Summenformel C4H2BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 171.985
MDL-Nummer MFCD00105683
InChI-Schlüssel ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
PubChem CID 2735623
IUPAC-Name 4-Amino-1H-Pyrazol-5-carbonitril
SMILES C1=NNC(=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 171.98
Reinheit (%) 97%