Learn More
4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 31558-41-5 |
| Summenformel | C9 H9 Br O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,5-Dimethoxy-4-bromobenzaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)9(13-2)3-6(8)5-11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)c(OC)cc1Br |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2,5-Dimethoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.07 |
| Formelmasse | 243.974 |