Learn More
4-Brom-2,6-Dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080949
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11443484
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10712.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24596-19-8
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00007826
InChI-Schlüssel QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC-Name 4-Brom-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Siedepunkt 120°C (0.2 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1936300
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline