Learn More
4-Brom-2,6-dimethylphenylamin (4-Brom-2,6-dimethylanilin; 4-Brom-2,6-xylidin), Mikromol™
Beschreibung
4-Brom-2,6-dimethylphenylamin (4-Brom-2,6-dimethylanilin; 4-Brom-2,6-xylidin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| CAS | 24596-19-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H10 Br N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(C)c1N |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2,6-dimethylanilin |
| Mehr anzeigen |