Learn More
4-Bromo-2,6-Dinitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13418638 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13418638 1 g Glasflasche 1 Gramm
13408638 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13418638 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448860010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95192-64-6
Summenformel C7H5BrN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 261.03
InChI-Schlüssel UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
PubChem CID 13443186
IUPAC-Name 5-Brom-2-methyl-1,3-dinitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2, 6-dinitrotoluene
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 261.03
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke