Learn More
4-Brom-2,6-xylidin, TRC
Artikelnummer. 30334706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334706 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68922510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine
CAS 24596-19-8
Summenformel C8 H10 Br N
Menge 10 g
Synonym Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944
InChI-Formel InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1N
IUPAC-Name 4-Brom-2,6-dimethylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 200.076
Formelmasse 198.9997