Learn More
4-Brom-2-Chlorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494523
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494523 1 g 1 Gramm
11404533 5 g 5 Gramm
11414533 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 59748-90-2 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59748-90-2
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.461
MDL-Nummer MFCD00040903
InChI-Schlüssel JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorobenzoicacid, 2-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-chloro-benzoic acid, rarechem al bo 2371, attercop-chm at111793, zlchem 410, pubchem3586, acmc-1b03i, ksc274c2d
PubChem CID 108829
IUPAC-Name 4-Brom-2-chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Menge 1 g
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) ≥98%