Learn More
4-Brom-2-chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30342815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342815 1 g 1 Gramm
30329606 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30342815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6841581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Summenformel C6 H4 Br Cl O
Menge 1 g
Synonym 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 207.45
Formelmasse 205.9134