Learn More
4-Brom-2-Chlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462079 250 mg 250 Milligramm
15452079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64753.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für die pharmazeutische, organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885702-34-1
Summenformel C4H2BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.43
MDL-Nummer MFCD08272196
InChI-Schlüssel FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-bromo-2-chloro-9ci, pyrimidine, 4-bromo-2-chloro, 2-chloro-4-bromopyrimidine
PubChem CID 45117394
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlorpyrimidin
SMILES ClC1=NC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chloropyrimidine
Menge 250 mg
Beilstein 10334333
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 193.43
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.