Learn More
4-Brom-2-chlortoluol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10759585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10759585 100 g Glasflasche -
10400934 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10759585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398281000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89794-02-5
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.48
MDL-Nummer MFCD00060651
InChI-Schlüssel LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
IUPAC-Name 4-Brom-2-Chlor-1-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-chlorotoluene
CAS Min. % 97.5
Farbe Gelb
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5380g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.538
Strukturformel BrC6H3(Cl)CH3
Siedepunkt 212°C
Formelmasse 205.48
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-2-chlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.