missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-Bromo-2'-Ethylacetanilid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11489097
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489097 5 g 5 Gramm
11499097 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11489097

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20655.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51688-73-4
Summenformel C10H12BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 242.116
MDL-Nummer MFCD00173751
InChI-Schlüssel OMNWZCYGIXXMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-2-ethylphenyl acetamide, 4-bromo-2-ethylacetanilide, 4'-bromo-2'-ethylacetanilide, 2-ethyl-4-bromoacetanilide, n-4-bromo-2-ethyl-phenyl-acetamide, maybridge3_007576, 2'-ethyl-4'-bromoacetoanilide, attercop-chm at117309, n1-4-bromo-2-ethylphenyl acetamide, acetamide,n-4-bromo-2-ethylphenyl
PubChem CID 2735223
IUPAC-Name N-(4-Brom-2-ethylphenyl)acetamid
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)NC(=O)C

Specifications

Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-2'-ethylacetanilide
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 5 g
Formelmasse 242.12
Reinheit (%) 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.