Learn More
4'-Bromo-2'-Fluoracetophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488698 5 g 5 Gramm
15498698 250 mg 250 Milligramm
15478698 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62127.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625446-22-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625446-22-2
Summenformel C8H6BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 217.037
MDL-Nummer MFCD03411551
InChI-Schlüssel ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j
PubChem CID 21938581
IUPAC-Name 1-(4-Brom-2-Fluorphenyl)ehanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Menge 5 g
Formelmasse 217.04
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest