Learn More
4-Brom-2-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435787 25 g 25 Gramm
11415787 1 g 1 Gramm
11425787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24352.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 216159-03-4 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216159-03-4
Summenformel C6H3BrClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 273.5
MDL-Nummer MFCD01090993
InChI-Schlüssel XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 147\11-41, 4-bromo-2-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, pubchem5065, acmc-209via, ksc201o8l
PubChem CID 2736310
IUPAC-Name 4-Brom-2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Siedepunkt 84°C (0.5 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 273.51
Reinheit (%) 98%