Learn More
4-Brom-2-fluorbenztrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392549
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392549 5 g 5 Gramm
11382549 1 g 1 Gramm
11302559 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26651.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142808-15-9
Summenformel C7H3BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 243.00
MDL-Nummer MFCD01075254
InChI-Schlüssel OEPBVXQEVBURGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-bromotrifluorotoluene, 3-fluoro-4-trifluoromethyl bromobenzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 4-bromo-2-fluoro benzotrifluoride, 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2782904
IUPAC-Name 4-bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=C(C=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Brechungsindex 1.4615
Menge 5 g
Formelmasse 243
Reinheit (%) 97%