Learn More
4-Brom-2-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433587 250 mg 250 Milligramm
11491630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26994.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21921-76-6
Summenformel C5H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.981
MDL-Nummer MFCD00671504
InChI-Schlüssel MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
PubChem CID 2757010
IUPAC-Name 4-Bromfuran-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC=C1Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-furaldehyde
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 174.98
Reinheit (%) 97%