Learn More
4'-Brom-2'-Hydroxy-5'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462240 5 g 5 Gramm
11452240 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29125.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020253-81-9
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD08273792
InChI-Schlüssel BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
PubChem CID 42553093
IUPAC-Name 1-(4-Brom-2-Hydroxy-5-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 5 g
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 97%