Learn More
4-Brom-2-Hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444747 1 g 1 Gramm
15464747 250 mg 250 Milligramm
15454747 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32067.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36953-37-4
Summenformel C5H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.997
MDL-Nummer MFCD00234041
InChI-Schlüssel SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 1 g
Formelmasse 174
Reinheit (%) 97%