Learn More
4-Brom-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494477 10 g 10 Gramm
15484477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31835.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139937-37-4
Summenformel C7H6BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.537
MDL-Nummer MFCD01365820
InChI-Schlüssel KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Siedepunkt 164°C (15 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 269.55
Reinheit (%) 97%