Learn More
4-Brom-2-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463807 250 mg 250 Milligramm
11367509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27884.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22282-99-1 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
4-Bromo-2-methylpyridine is used as a starting material in the preparation of crown-ester-bipyridines and viologens through sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification. Further, it serves as an important raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-Methylpyridin wird als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologen durch Natrium- oder nickelreduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet. Dient darüber hinaus als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-99-1
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD03788196
InChI-Schlüssel JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
PubChem CID 2762835
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methylpyridin
SMILES CC1=CC(Br)=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-methylpyridine
Dichte 1.45
Siedepunkt 76°C (14 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.556
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane. Immiscible with water.
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 97%