Learn More
4-Brom-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431050 100 g 100 Gramm
11421050 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25468.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 875-51-4 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875-51-4
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.02
MDL-Nummer MFCD00041312
InChI-Schlüssel ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
PubChem CID 70132
IUPAC-Name 4-Brom-2-nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 111°C to 114°C
Menge 100 g
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 98%