Learn More
4-Brom-2-nitroanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-nitroaniline |
| CAS | 875-51-4 |
| Summenformel | C6H5BrN2O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-nitroanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.02 |
| Formelmasse | 215.9534 |