Learn More
4-Brom-2-picolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methylpyridine |
| CAS | 22282-99-1 |
| Summenformel | C6 H6 Br N |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-Methylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
| Formelmasse | 170.9684 |