Learn More
4-Brom-2-tert-butylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-tert-butylaniline |
| CAS | 850012-44-1 |
| Summenformel | C10H14BrN |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine, 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)aniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(Br)ccc1N |
| IUPAC-Name | 4-Brom-2-tert-butylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 228.13 |
| Formelmasse | 227.031 |