Learn More
(4-Brom-2-Thienyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10497232 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28509DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79757-77-0
Summenformel C5H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 193.058
MDL-Nummer MFCD04115392
InChI-Schlüssel PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC-Name (4-Bromthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=C(SC=C1Br)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formelmasse 193.06
Reinheit (%) 97%