Learn More
4-Brom-2-thiophencarbonsäure, 97 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 207.05 |
| Reinheit (%) | 95% |