Learn More
4-Brom-2-(Trifluormethoxy)benzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10661693 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10140752 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00664EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-14-5
Summenformel C7H3BrClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 339.51
MDL-Nummer MFCD00179336
InChI-Schlüssel ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2736421
IUPAC-Name 4-Brom-2-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.85g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 339.51
Reinheit (%) 97%