Learn More
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid |
| CAS | 56518-42-4 |
| Summenformel | C9H9BrO4 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Brom-3,5-Dimethoxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 261.07 |
| Formelmasse | 259.9684 |