Learn More
4-Brom-3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489313 100 g 100 Gramm
11469313 5 g 5 Gramm
11479313 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11759.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175.029 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3398-16-1
Summenformel C5H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 175.029
MDL-Nummer MFCD00005242
InChI-Schlüssel RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
PubChem CID 76937
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 118°C to 123°C
Menge 100 g
Beilstein 108534
Formelmasse 175.03
Reinheit (%) 99%