Learn More
4-Brom-3,5-Dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402247 1 g 1 Gramm
11412247 5 g 5 Gramm
11422247 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14179.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10558-25-5
Summenformel C5H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 176.013
MDL-Nummer MFCD00068187
InChI-Schlüssel GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethyl-1,2-Oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Dichte 1.49
Siedepunkt 176°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 1 g
Beilstein 108522
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 176.02
Reinheit (%) 97%