Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10353722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10353722 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10353722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole
CAS 3398-16-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H7BrN2
MDL-Nummer MFCD00005242
Menge 10 g
Synonym 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
InChI-Schlüssel RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
IUPAC-Name 4-Brom-3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 175.029
PubChem CID 76937
Formelmasse 175.03
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder