Learn More
4-Brom-3-chlor-2-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411529 5 g 5 Gramm
15421529 250 mg 250 Milligramm
15401529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64362.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1017793-21-3 | C5H2BrClFN | 210.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nützliches Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017793-21-3
Summenformel C5H2BrClFN
Molekulargewicht (g/mol) 210.43
MDL-Nummer MFCD11040607
InChI-Schlüssel UMQBGWKWOLRROL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, pubchem22991, abbypharma ap-30-7506
PubChem CID 56604170
IUPAC-Name 4-Brom-3-Chlor-2-Fluorpyridin
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.43
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.