Learn More
4'-Brom-3‚-Chloracetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11467867
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11467867 5 g 5 Gramm
11477867 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11467867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16547.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22459-81-0
Summenformel C8H7BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 248.504
MDL-Nummer MFCD00040848
InChI-Schlüssel BVADKOYGDKTWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-3'-chloroacetanilide, n-4-bromo-3-chlorophenyl acetamide, n-acetyl 4-bromo-3-chloroaniline, 4-bromo-3-chloroacetanilide, n1-4-bromo-3-chlorophenyl acetamide, acetamide,n-4-bromo-3-chlorophenyl, acmc-209fwl, maybridge1_008946, n-acetyl4-bromo-3-chloroaniline
PubChem CID 2746295
IUPAC-Name N-(4-Brom-3-chlorphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-3'-chloroacetanilide
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 5 g
Beilstein 2967800
Formelmasse 248.51
Reinheit (%) 98%