Learn More
4'-Brom-3‚-Chloracetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Bromo-3'-chloroacetanilide |
| Schmelzpunkt | 123°C to 125°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2967800 |
| Formelmasse | 248.51 |
| Reinheit (%) | 98% |