Learn More
4-Brom-3-chlorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392269
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392269 5 g 5 Gramm
11302279 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27252.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25118-59-6
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.46
MDL-Nummer MFCD08276864
InChI-Schlüssel PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
IUPAC-Name 4-Brom-3-chlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 220°C to 225°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) 97%