Learn More
4'-Brom-3-Chlorpropiophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441758 250 g 250 Gramm
11339419 5 g 5 Gramm
11421758 10 g 10 Gramm
11431758 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13988.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31736-73-9
Summenformel C9H8BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 247.52
MDL-Nummer MFCD00018979
InChI-Schlüssel SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)-3-chlorpropan-1-on
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Schmelzpunkt 57°C to 62°C
Menge 250 g
Beilstein 1944367
Formelmasse 247.53
Reinheit (%) 94%