Learn More
4-Brom-3-Fluorbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365025
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365025 250 mg 250 Milligramm
11355025 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18514.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 374790-97-3 | C6H5BBrFO2 | 218.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374790-97-3
Summenformel C6H5BBrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.82
MDL-Nummer MFCD02093066
InChI-Schlüssel ACLQPRPXJMWADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 4-bromo-3-fluorophenyl, boronic acid, b-4-bromo-3-fluorophenyl, pubchem7779, 4-bromo-3-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209it9, 4-bromo-3-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2773335
IUPAC-Name (4-Brom-3-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Formelmasse 218.82
Reinheit (%) 95%