Learn More
4-Brom-3-Methyl-1H-Pyrazol-5-Aminehydrobromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10692185 1 g 1 Gramm
10350673 10 g 10 Gramm
10285284 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692185 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01090DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 167683-86-5
Summenformel C4H7Br2N3
Molekulargewicht (g/mol) 256.929
InChI-Schlüssel UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC-Name 4-Brom-5-Methyl-1H-Pyrazol-3-Aminhydrobromid
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 256.93
Reinheit (%) 97%