Learn More
4-Brom-3-Methyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460561 5 g 5 Gramm
11450561 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460561 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20069.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13808-64-5 | Molecular Formula: C4H5BrN2 | Molecular Weight: 161.002 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13808-64-5
Summenformel C4H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 161.002
MDL-Nummer MFCD00005241
InChI-Schlüssel IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
PubChem CID 83741
IUPAC-Name 4-Brom-5-Methyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(C=NN1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 161.01
Reinheit (%) 97%