Learn More
4'-Bromo-3'-Methylacetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21980.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90914-81-1
Summenformel C9H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 228.089
MDL-Nummer MFCD00040822
InChI-Schlüssel BYZHUFNLXFFINU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromo-3-methylphenyl acetamide, 4'-bromo-3'-methylacetanilide, 4-bromo-3-methylacetanilide, n-acetyl-4-bromo-m-toluidine, 3-methyl-4-bromoacetanilide, n-acetyl 4-bromo-3-methylaniline, n-4-bromo-3-methylphenyl-acetamide, maybridge1_005107, acmc-209r7e
PubChem CID 738336
IUPAC-Name N-(4-Brom-3-methylphenyl)acetamid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-3'-methylacetanilide
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 5 g
Formelmasse 228.09
Reinheit (%) 98%