Learn More
4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123864 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10377064 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM00411DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 2845-78-5
Summenformel C9H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 238.09
MDL-Nummer MFCD00082666
InChI-Schlüssel QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC-Name 4-Brom-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 238.09
Reinheit (%) 95%