Learn More
4-Brom-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485907 250 mg 250 Milligramm
15465907 1 g 1 Gramm
15475907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33117.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19968-17-3
Summenformel C4H2BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 214.973
MDL-Nummer MFCD04969230
InChI-Schlüssel JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 7147398
IUPAC-Name 4-Brom-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 250 mg
Formelmasse 214.97
Reinheit (%) 97%