Learn More
4-Brom-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10735842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10735842 5 g 5 Gramm
10037619 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10735842 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438040050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 19968-17-3
Summenformel C4H2BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 214.97
InChI-Schlüssel JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 7147398
IUPAC-Name 4-Brom-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 214.97
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke