Learn More
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30348111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30348111 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB810695500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-36-2
Summenformel C7H5BrF3N
Menge 500 mg
Synonym Bicalutamide Impurity 6
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
Formelmasse 238.9557