missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-36-2 |
| Summenformel | C7H5BrF3N |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Bicalutamide Impurity 6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.02 |
| Formelmasse | 238.9557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?