Learn More
4-Brom-3-(pentafluorthio)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474217
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474217 1 g 1 Gramm
15484217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31618.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161622-14-6
Summenformel C8H4BrF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.017
MDL-Nummer MFCD08459288
InChI-Schlüssel GPBPFDPENZHCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-bromo-5-carboxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl benzoicacid, 4-bromo-3-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4739, intermediates-zcf02222, ksc495e3h, 3-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-bromo-3-trifluoromethyl
PubChem CID 24721390
IUPAC-Name 4-Brom-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 269.02
Reinheit (%) 98%