Learn More
4-Brom-5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10512662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10512662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC15510DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9BrN2
MDL-Nummer MFCD02681923
Menge 1 g
Synonym 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
InChI-Schlüssel GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
IUPAC-Name 4-Brom-5-methyl-1-phenylthiazol
Molekulargewicht (g/mol) 237.1
PubChem CID 2776442
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 97%