Learn More
4-Brom-5-methylbenzol-1,3-diol, TRC
Artikelnummer. 30343129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343129 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6854581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-methylbenzene-1,3-diol
CAS 3446-04-6
Summenformel C7H7BrO2
Menge 1 g
Synonym 4-Bromo-5-methyl-1,3-benzenediol, 2-Bromo-3,5-dihydroxytoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrO2/c1-4-2-5(9)3-6(10)7(4)8/h2-3,9-10H,1H3
SMILES Cc1cc(O)cc(O)c1Br
IUPAC-Name 4-Brom-5-methylbenzol-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 203.03
Formelmasse 201.9629