Learn More
4-Brom-5-Methylisoxazol-3-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10512442 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10542092 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512442 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05698DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 5819-40-9
Summenformel C4H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.00
MDL-Nummer MFCD00052553
InChI-Schlüssel JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC-Name 4-Brom-5-Methyl-1,2-Oxazol-3-Amin
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 177
Reinheit (%) 97%