Learn More
4-Brom-6-(Trifluormethyl)-1H-Benzo[d]imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11340527 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10437602 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10334222 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340527 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05258CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-14-5
Summenformel C8H4BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 265.033
MDL-Nummer MFCD00067734
InChI-Schlüssel HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
PubChem CID 2736427
IUPAC-Name 4-Brom-6-(Trifluormethyl)-1H-Benzimidazol
SMILES C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 265.03
Reinheit (%) 97%